Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour les systèmes robotisés de manipulation de liquides pourPerkinElmer™/Packard™ avec têtes de distribution MDT à 96 et 384 canaux
Code produit 15242969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 pi
20 pi
30 pi
40 pi
50µL
180μL
235μL
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
19200 pièces
4800 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Autoclavable Filtré Fit for Purpose Conditionnement
15242969 20 pi Autoclavable Sans filtre Qualité certifiée 4800 pièces
15222969 10 pi Non autoclavable À filtre Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
15232969 20 pi Non autoclavable Sans filtre Stérile 4800 pièces
15262969 40 pi Non autoclavable À filtre Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
15202979 50µL Non autoclavable Sans filtre Stérile 4800 pièces
11870522 50µL Autoclavable Sans filtre Qualité certifiée 4800 pièces
15272989 180μL Non autoclavable À filtre Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
15130893 235μL Non autoclavable Sans filtre Stérile -
11816922 235μL Autoclavable Sans filtre Qualité certifiée 4800 pièces
11869173 20 pi Non autoclavable À filtre Stérile et prêt pour la PCR 19200 pièces
13508310 30 pi Non autoclavable Sans filtre Stérile 19200 pièces
11806922 30 pi Autoclavable Sans filtre Qualité certifiée 19200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15242969 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 925262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.00€
    505.00€ / 4800 pièces
    Économisez 76.00€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmentez l’efficacité du pipetage grâce à ces cônes d’automatisation permettant d’obtenir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation.
Pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides robotisés Perkin Elmer™/Packard™ avec bras de distribution Varispan™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des pointes et au faible coefficient de variation. Les pointes pour pipettes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les pointes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
  • Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™ et une faible rétention
  • Précision renforcée pour les dosages les plus complexes en multidistribution
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 20 pi
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Automatisation
Conditionnement 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Quantité 4 800 cônes
À utiliser avec (équipement) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Gamme de produits PerkinElmer/Packard
Fit for Purpose Qualité certifiée