Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes de pipettes robotiques
- Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
Code produit 10623482| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Type de pointe | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10623482 | 20 μl | Non stérile | Conducteur | 960 pointes | 4800 pièces |
| 10181471 | 10 μl | Stérile | Automatisation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10338890 | 20 pi | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10013660 | 20 μl | Non stérile | Conducteur | 960 pointes | - |
| 10461093 | 20 pi | Stérile | Automatisation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10000481 | 20 μl | Non stérile | Automation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10697831 | 50 μl | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10020491 | 50 μl | Stérile | Automatisation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10115430 | 50 μl | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10740981 | 50 μl | Non stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10633482 | 50 μl | Non stérile | Conducteur | 4800 cônes | 4800 pièces |
| 10663242 | 50 μl | Stérile | Automatisation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10673242 | 50 μl | Non stérile | Automation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10125430 | 175μL | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10562162 | 175μL | Stérile | Conducteur, Wide Bore | 960 pointes | 960 pièces |
| 10141571 | 175μL | Stérile | Automatisation | 960 pointes | 960 pièces |
| 11510145 | 175 μl | Non stérile | Conducteur | 4800 cônes | 4800 pièces |
| 10439970 | 200 µl | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10561972 | 200 pi | Stérile | Conducteur, Wide Bore | 960 pointes | 960 pièces |
| 10648221 | 200 μl | Non stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10772563 | 200 μl | Non stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10102821 | 200 μl | Non stérile | Conducteur | 4800 cônes | 4800 pièces |
| 10060511 | 200 pi | Stérile | Automatisation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10759221 | 200 μl | Non stérile | Automation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10658221 | 1000 μl | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10702953 | 1000 μl | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 16446939 | 1000 μl | Non stérile | Conducteur | 4800 cônes | 4800 pièces |
| 10345981 | 1000 μl | Stérile | Automatisation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10658411 | 1000 μl | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10231482 | 1000 μl | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10348980 | 1000 μl | Non stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10572162 | 1000 μl | Non stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
| 10565051 | 1000 μl | Non stérile | Conducteur | 4800 cônes | 4800 pièces |
| 10306031 | 1000 μl | Non stérile | Automatisation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10729601 | 1000 μl | Non stérile | Automation | 960 pointes | 960 pièces |
| 10073620 | 10 μl | Stérile | Conducteur | 960 pointes | 960 pièces |
-
706.00€
614.00€ / 4800 pièces
Économisez 92.00€
13% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Obtenez une exactitude et une précision grâce aux cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes.
- Disponibles en version non stérile avec ou sans la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Disponibles en version avec filtre, faible rétention ou extra longue pour les volumes plus importants, compatibles avec les plaques à puits profonds.
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Conducteur |
| Couleur de rack | Gray |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Conducteur |
| Conditionnement | 96 pointes/plateau, 50 plateaux/boîte |
| Quantité | 960 pointes |
| À utiliser avec (équipement) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Afficher plus Afficher moins |