Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour plateformes de pipetage Tecan™ avec bras de manipulation des liquides
Code produit 10648221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 pi
20 μl
50 μl
175μL
175 μl
200 pi
200 μl
200 µl
1000 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automation
Automatisation
Conducteur
Conducteur, Wide Bore
Quantité:
4800 cônes
960 pointes
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Type de pointe Quantité Conditionnement
10648221 200 μl Non stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10181471 10 μl Stérile Automatisation 960 pointes 960 pièces
10338890 20 pi Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10013660 20 μl Non stérile Conducteur 960 pointes -
10623482 20 μl Non stérile Conducteur 960 pointes 4800 pièces
10461093 20 pi Stérile Automatisation 960 pointes 960 pièces
10000481 20 μl Non stérile Automation 960 pointes 960 pièces
10697831 50 μl Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10020491 50 μl Stérile Automatisation 960 pointes 960 pièces
10115430 50 μl Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10740981 50 μl Non stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10633482 50 μl Non stérile Conducteur 4800 cônes 4800 pièces
10663242 50 μl Stérile Automatisation 960 pointes 960 pièces
10673242 50 μl Non stérile Automation 960 pointes 960 pièces
10125430 175μL Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10562162 175μL Stérile Conducteur, Wide Bore 960 pointes 960 pièces
10141571 175μL Stérile Automatisation 960 pointes 960 pièces
11510145 175 μl Non stérile Conducteur 4800 cônes 4800 pièces
10439970 200 µl Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10561972 200 pi Stérile Conducteur, Wide Bore 960 pointes 960 pièces
10772563 200 μl Non stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10102821 200 μl Non stérile Conducteur 4800 cônes 4800 pièces
10060511 200 pi Stérile Automatisation 960 pointes 960 pièces
10759221 200 μl Non stérile Automation 960 pointes 960 pièces
10658221 1000 μl Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10702953 1000 μl Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
16446939 1000 μl Non stérile Conducteur 4800 cônes 4800 pièces
10345981 1000 μl Stérile Automatisation 960 pointes 960 pièces
10658411 1000 μl Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10231482 1000 μl Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10348980 1000 μl Non stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10572162 1000 μl Non stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
10565051 1000 μl Non stérile Conducteur 4800 cônes 4800 pièces
10306031 1000 μl Non stérile Automatisation 960 pointes 960 pièces
10729601 1000 μl Non stérile Automation 960 pointes 960 pièces
10073620 10 μl Stérile Conducteur 960 pointes 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10648221 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 903252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    149.00€ / 960 pièces
    Économisez 13.00€
    8% de réduction
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Demande de devis en gros
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bénéficiez des cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour les plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils augmentent les performances de pipetage grâce à la parfaite rectitude des cônes et au faible pourcentage du coefficient de variation de ces cônes de pipettes.
Obtenez une exactitude et une précision grâce aux cônes d’automatisation stériles Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™. Ils sont soumis à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes.
  • Disponibles en version non stérile avec ou sans la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
  • Disponibles en version avec filtre, faible rétention ou extra longue pour les volumes plus importants, compatibles avec les plaques à puits profonds.
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Noir
Couleur de rack Red
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Conducteur
Conditionnement 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte
Quantité 960 pointes
À utiliser avec (équipement) Tecan Systems with LiHa Head
Fit for Purpose Qualité certifiée
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.