Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™ avec bras multicanaux Te-MO 96
Code produit 11815953 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
80 pi
100 pi
100 μl
150 pi
200 μl
200 µl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Filtré Fit for Purpose Conditionnement
11815953 150 pi Stérile À filtre Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11897313 50 μl Stérile À filtre Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
10078172 50 μl Stérile Sans filtre Stérile 4800 pièces
10325104 50 μl Non stérile Sans filtre Qualité certifiée 4800 pièces
11807323 80 pi Stérile À filtre Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
10101804 100 pi Stérile Sans filtre Stérile 4800 pièces
10654844 100 μl Non stérile Sans filtre Qualité certifiée 4800 pièces
10753675 200 µl Stérile Sans filtre Stérile 4800 pièces
10373653 200 μl Non stérile Sans filtre Qualité certifiée 4800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11815953 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 908021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.00€
    728.00€ / 4800 pièces
    Économisez 55.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Augmentez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™, soumises à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante.
Augmentez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour plateformes de manipulation de liquides Tecan™, soumises à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs pointes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Tecan Te-MO, Aquarius et Freedom EVO avec tête Te-MO 96.
  • Disponibles en standard, avec filtre et/ou avec détection de liquide
  • Certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Totalement conducteurs, ce qui accroît les performances de pipetage
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 150 pi
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur naturel
Format Rack
Type de pointe Automatisation
À utiliser avec (équipement) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Gamme de produits Tecan
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR