Learn More
Axygen™ Pointes automatisées pour Tecan™, Zymark™, Biotek™ et dispositifs dynamiques
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Beschreibung
- Gamme complète de pointes de pipettes pour systèmes automatisés de manipulation de liquides
- Fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus
- Assemblage automatisé assurant une qualité et des performances constantes
- Les pointes sont certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Disponibles en plusieurs volumes : 50, 100, 180 et 200 μl
- Compatibles avec :
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo et Aquarius avec tête MCA96
- Zymark™ / Caliper RapidPlate™, SciClone™ et Zephyr™ avec tête HV96
- Têtes Biotek™ Precision™ et Precision XS 8 ou 12
- Têtes de dispositifs dynamiques Oasis LM 8 / têtes 96 canaux (vol. standard) et 96 canaux (vol. faible)
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | Vert clair |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
| À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?