Learn More
Thermo Scientific™ Cônes robotiques pour automates Eppendorf™ epMotion™
GREENER_CHOICE
Code produit 15257626 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
50µL
300 pi
1000 pi
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
3840 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Filtré Stérilité Fit for Purpose unitSize
15257626 300 pi Sans filtre Stérile Stérile 3840 pièces
13326048 50 μl À filtre Stérile Stérile et prêt pour la PCR 3840 pièces
15227626 50µL Sans filtre Non stérile Qualité certifiée 3840 pièces
15237626 300 pi À filtre Stérile Stérile et prêt pour la PCR 3840 pièces
15267626 300 pi Sans filtre Non stérile Qualité certifiée 3840 pièces
13306068 1000 pi À filtre Stérile Stérile et prêt pour la PCR 3840 pièces
13346068 1000 pi Sans filtre Stérile Stérile 3840 pièces
13356068 1000 pi Sans filtre Non stérile Qualité certifiée 3840 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15257626 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 966261
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez vos performances de pipetage grâce à ces pointes automatisées. Chaque pointe de pipette est soumise à un programme de contrôle de qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante et offrir des performances constantes et précises grâce à la parfaite rectitude et à un faible coefficient de variation.
Les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour système de pipetage Eppendorf™ epMotion™ sont disponibles en version stérile, stérile à filtre et non stérile. Chaque pointe pour pipette est soumis à un programme de contrôle qualité rigoureux en 15 points afin de garantir une qualité constante, offrant ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des pointes et un faible coefficient de variation. Les pointes pour pipettes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les pointes pour pipettes stériles sont garantis apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
Caractéristiques :
  • Disponibles en version non stérile, stérile et stérile à filtre.
  • Validé sur la station de travail pour laquelle le cône est créé
  • Faible pourcentage du coefficient de variation
  • Les cônes stériles sont certifiés apyrogènes et exempts de RNase, DNase, ADN, endotoxines et biocontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 300 pi
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur clair
Format Rack
Type de pointe Automatisation
À utiliser avec (équipement) Eppendorf epMotion
Gamme de produits Eppendorf epMotion
Fit for Purpose Stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.