Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs pour tubes à échantillons et étalons pour échantillonneur automatique
Code produit 17844294 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Échantillonneur automatique Thermo Scientific iSC-65, échantillonneurs automatiques Teledyne CETAC, échantillonneurs automatiques ESI
Comprend:
Rack pour tubes d’échantillons 60 positions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend
17844294 Échantillonneur automatique Thermo Scientific iSC-65, échantillonneurs automatiques Teledyne CETAC, échantillonneurs automatiques ESI Rack pour tubes d’échantillons 60 positions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17844294 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BRE0033171
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Personnalisez votre échantillonneur automatique avec une gamme de portoirs de tubes d’échantillons et d’étalons pour échantillonneur automatique adaptés à vos besoins.
Adaptez votre rack pour tubes d’échantillons CETAC aux besoins de votre laboratoire
  • Rack pour tubes d’échantillons 21 positions
  • Rack pour tubes d’échantillons 24 positions
  • Rack pour tubes d’échantillons 40 positions
  • Rack pour tubes d’échantillons 60 positions
  • Rack pour tubes d’échantillons 90 positions
  • Grand rack pour échantillonneur automatique ASX-520 CETAC (à utiliser avec les systèmes ICP-MS Thermo Scientific™ iCAP™ série Q)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique Thermo Scientific iSC-65, échantillonneurs automatiques Teledyne CETAC, échantillonneurs automatiques ESI
Type Racks pour tubes d’échantillons pour échantillonneur automatique
Comprend Rack pour tubes d’échantillons 60 positions