Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour CTC Analytics CombiPAL et GC PAL
Code produit 13106115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure:
0,01 in
0,018 in
0,02 in
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,9 in
2,2 in
3,3 in
Modèle:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure Longueur (impériale) de l’aiguille Modèle Conditionnement
13106115 26 G 0,01 in 2,2 in 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 pièce
13189015 26 G 0,01 in 2,2 in 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C 1 pièce
13186105 23 G 0,02 in 2,2 in 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 pièce
13199195 26 G 0,01 in 2,2 in 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 pièce
13179015 23 G 0,02 in 3,3 in 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C 1 pièce
13109205 26 G 0,01 in 3,3 in 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C -
13109215 23 G 0,02 in 3,3 in 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 pièce
13169015 23 G 0,02 in 2,2 in 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C 1 pièce
13196105 23 G 0,02 in 3,3 in 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C -
13129215 26 G 0,01 in 3,3 in 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C -
13199205 23 G 0,02 in 2,2 in 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 pièce
13179195 23 G 0,02 in 2,2 in 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 pièce
13189205 26 G 0,01 in 3,3 in 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C 1 pièce
13179205 26 G 0,01 in 2,2 in 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 pièce
13119215 26 G 0,01 in 2,2 in 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C 1 pièce
13189195 23 G 0,02 in 3,3 in 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 pièce
13159205 23 G 0,02 in 2,2 in 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C 1 pièce
13169205 23 G 0,02 in 3,3 in 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C 1 pièce
13199015 26 G 0,01 in 3,3 in 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C 1 pièce
12977506 26 G 0,018 in 1,9 in 25R-C/T-GT-0.47 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 13106115 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 001865
Expédition estimée: 05-01-2027
Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
  • Corps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie.
  • Aiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues.
  • Le support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue.
  • Le rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture.
  • Le bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue.
  • Les seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité.
  • La conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue.
Spécification
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,2 in
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
Quantité Unité
Volume (métrique) 5 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique RSH Thermo
Type de connexion Fixe