Learn More
- Home
- Products
- Seringues chromatographiques
- Seringues pour échantillonneur automatique
- Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour CTC Analytics CombiPAL et GC PAL
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique avec aiguille amovible pour CTC Analytics CombiPAL et GC PAL
Code produit 13199015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure:
0,01 in
0,018 in
0,02 in
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,9 in
2,2 in
3,3 in
Modèle:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
| Code produit | Calibre d’aiguille | Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | Longueur (impériale) de l’aiguille | Modèle | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 13199015 | 26 G | 0,01 in | 3,3 in | 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C | 1 pièce |
| 13189015 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C | 1 pièce |
| 13186105 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 5F-RTC/RSH-5.7/0.63C | 1 pièce |
| 13199195 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | 1 pièce |
| 13179015 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C | 1 pièce |
| 13109205 | 26 G | 0,01 in | 3,3 in | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | - |
| 13109215 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 pièce |
| 13106115 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 5F-RTC/RSH-5.7/0.47C | 1 pièce |
| 13169015 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C | 1 pièce |
| 13196105 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 5F-RTC/RSH-8.5/0.63C | - |
| 13129215 | 26 G | 0,01 in | 3,3 in | 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C | - |
| 13199205 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 pièce |
| 13179195 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 pièce |
| 13189205 | 26 G | 0,01 in | 3,3 in | 25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C | 1 pièce |
| 13179205 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | 1 pièce |
| 13119215 | 26 G | 0,01 in | 2,2 in | 50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C | 1 pièce |
| 13189195 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 pièce |
| 13159205 | 23 G | 0,02 in | 2,2 in | 25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C | 1 pièce |
| 13169205 | 23 G | 0,02 in | 3,3 in | 25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C | 1 pièce |
| 12977506 | 26 G | 0,018 in | 1,9 in | 25R-C/T-GT-0.47 | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
13199015
Supplier
Trajan™
Supplier No.
002867
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 05-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Corps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie.
- Aiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion accrues.
- Le support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue.
- Le rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture.
- Le bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue.
- Les seringues sont testées individuellement pour leur qualité, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité.
- La conception de conditionnement unique élimine toute contamination possible dans la seringue.
Specifications
Specifications
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,01 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 3,3 in |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 10F-RTC/RSH-8.5/0.47C |
| Quantité | Unité |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur automatique RSH Thermo |
| Type de connexion | Fixe |
| Show More Show Less |