Learn More
3M™ Tuyau d’alimentation en air auxiliaire C-231
Code produit 15749827 Tous les produits 3M Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,2 m
Unit Size:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Unit Size
15749827 1,2 m 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15749827 Supplier 3M™ Supplier No. 7000088331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Le tuyau d’alimentation en air auxiliaire 3M™ C-231 fournit une connexion fiable pour fixer les outils d’air auxiliaire (par exemple, les pistolets de pulvérisation) au régulateur V-500, ce qui élimine le besoin de plusieurs tuyaux d’air.
  • Élimine le besoin de plusieurs tuyaux d’air
  • Le tuyau mesure 1,2 m de long
  • Équipé raccords filetés de 1/4 po
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de connexion Raccords filetés BSP de 1/4 po
Longueur (métrique) 1,2 m