Learn More
AV-412, MedChemExpress
Code produit 16473848
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473848 10 mg
16426577 5 mg
16400227 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16473848 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10346
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
MedChemExpress AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AV-412
CAS 451493-31-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H44ClFN6O7S2
Quantité 10 mg
Synonyme MP412
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 28 mg/mL (32.89 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(O)=O.C=CC(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2C#CC(N5CCN(C)CC5)(C)C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 851.41
Poids de la formule 851.41
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease