Learn More
Avadomide, MedChemExpress
Code produit 16475787
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475787 5 mg
16459616 50 mg
16403058 10 mg
16424356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475787 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100507
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
MedChemExpress Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Avadomide (CC 122) is an orally active cereblon modulator. Avadomide modulates cereblon E3 ligase activity and induces apoptosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. Avadomide exhibits potent antitumor and immunomodulatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Avadomide
CAS 1015474-32-4
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H14N4O3
Quantité 5 mg
Synonyme CC 122
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (116.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N1C(C)=NC2=C(C(N)=CC=C2)C1=O)CC3)NC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 286.29
Poids de la formule 286.29
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death