Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
Code produit 17837398 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
M056-230 V
M115-230 V
M260-400 V
M720-400 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
17837398 M056-230 V 1 pièce
17817398 M115-230 V 1 pièce
17827398 M260-400 V 1 pièce
17807398 M720-400 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17837398 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8195.00€
    7090.06€ / 1 pièces
    Économisez 1104.94€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Four de séchage et de chauffage Avantgarde.Line avec convection forcée et fonctions de programmation avancées.
  • Plage de température : de +22 °C au-dessus de la température ambiante à +300 °C
  • Ventilateur renforcé à vitesse réglable
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) et dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle/acoustique disponible à la sélection sur le contrôleur
  • Fonction de sécurité intégrée
  • Interface informatique : Ethernet
Spécification
Type de contrôleur MB2
Type de convection Forcé
Capacité (métrique) 60 L
max. (métrique) 300°C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage Écran tactile
Comprend 2 supports disponibles :
Charge max. de support 70 kg
Modèle M056-230 V
Nbre d’étagères 2 (Standard)/4 (Max.)
Régulation de la température Numérique
Uniformité de la température 1.4 K
Minuteur Oui
Dimensions (P x l x H) intérieures 335 x 400 x 440 mm
Dimensions (L x l x H) 596 x 560 x 622 mm
Poids (métrique) 43 kg
Alimentation électrique 50/60 Hz, 230 V
Tension 230 V
Technologie de convection APT.line™ Technology
Nbre de portes 1