Learn More
Avelestat, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Avelestat |
| CAS | 848141-11-7 |
| Formule moléculaire | C25 H22 F3 N5 O4 S |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H22F3N5O4S/c1-15-20(22-9-10-31-32(22)2)12-21(23(34)30-13-17-7-8-19(14-29-17)38(3,36)37)24(35)33(15)18-6-4-5-16(11-18)25(26,27)28/h4-12,14H,13H2,1-3H3,(H,30,34) |
| SMILES | CC1=C(C=C(C(=O)NCc2ccc(cn2)S(=O)(=O)C)C(=O)N1c3cccc(c3)C(F)(F)F)c4ccnn4C |
| Nom IUPAC | 6-metil-5-(2-metilpirazol-3-il)-N-[(5-metilsulfonilpiridin-2-il)metil]-2-oxo-1-[3-(trifluorometil)fenil]piridina-3-carboxamida |
| Poids moléculaire (g/mol) | 545.53 |
| Poids de la formule | 545.1345 |