Learn More
Invitrogen™ Avidine
Code produit 10374503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10374503 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10374503 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 434401
 Article restreint
En stock
Avidine
Reactivity: Avidin reacts with biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 10 mg
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Lyophilisé