Learn More
Invitrogen™ Avidin, AP conjugate
Code produit 10795773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10795773 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10795773 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 434422
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Conjugué d’avidine et de AP
Reactivity: AP-Avidin reacts with biotin.
Applications: Immunohistochemistry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué AP
Quantité 2 ml
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Liquide
Marqueur ou colorant AP (phosphatase alcaline)