Learn More
Invitrogen™ Kit de blocage avidine / biotine
Description
Ce kit est utilisé pour bloquer la biotine endogène ou l’activité de liaison à la biotine dans les sections tissulaires. Le kit contient 18 ml de chacune des solutions d’avidine et de biotine.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Description | Kit de blocage d’avidine/biotine, type de réactif de blocage/suppression du fond, pour imagerie cellulaire et pour bloquer l’activité de biotine endogène ou de liaison de biotine dans les sections tissulaires |
| Comprend | 18 ml chacun de solution d’avidine et de biotine |
| Quantité | 1 kit |
| État réglementaire | Réactif à usage général, à usage de laboratoire |
| Contenu et stockage | 2 à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunohistochimie (IHC), récupération des épitopes IHC, blocage et extinction |
| Type de produit | Kit de blocage avidine / biotine |