Learn More
Invitrogen™ Avidin, Egg White
Code produit 11554037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11554037 5 mg 5mg
11564137 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11554037 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A2667
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avidine, blanc d’œuf, 5 mg
L’avidine issue du blanc d’œuf est une protéine de liaison à la biotine glycosylée qui possède un point isoélectrique basique et qui est largement utilisée pour détecter les sondes biotinylées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).