Learn More
Invitrogen™ Avidin, FITC conjugate
Code produit 11554137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Un de chaque
Conditionnement:
1 pièce
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
11554137 Un de chaque 5mg
10009232 - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11554137 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A821
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conjugué d’avidine et de FITC
Our avidin, fluorescein conjugate has excitation and emission maxima ∼494/518. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué FITC (fluorescéine)
Quantité 5 mg
Conditionnement Un de chaque
Contenu et stockage Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Avidine