Learn More
Invitrogen™ Avidin, HRP conjugate
Code produit 10705783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10705783 5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10705783 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 434423
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Conjugué d’avidine et de HRP
Reactivity: HRP-Avidin reacts with biotin.
Applications: Immunohistochemistry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué HRP
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Liquide
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)