Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, FITC conjugate
Code produit 10013522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10013522 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10013522 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A2662
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Conjugué d’avidine NeutrAvidin™ FITC
Vous recherchez des alternatives supérieures à la fluorescéine ? Notre gamme de colorants Alexa Fluor offre tout ce que vous recherchez, et bien plus encore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué FITC (fluorescéine)
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits NeutrAvidin