Learn More
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™, PE conjugate
Code produit 10552713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10552713 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10552713 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A2660
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Conjugué d’avidine NeutrAvidin™ PE
Notre conjugué R-phycoérythrine (R-PE) de la protéine de liaison à la biotine NeutrAvidin™ – une forme d’avidine qui a été traitée pour éliminer les glucides et pour abaisser son point isoélectrique – réduit considérablement le bruit de fond généré par la liaison non spécifique. La méthode utilisée pour déglycosyler l’avidine conserve la liaison spécifique de cette dernière. Ce réactif fluorescent brillant est idéal pour détecter les cibles biotinylées dans les applications de cytométrie en flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mg/ml
Conjugué R-phycoérythrine
Quantité 1 ml
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits NeutrAvidin
Type de produit Avidine