Learn More
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP
Code produit 11846814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
Conditionnement:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11846814 2 mg 2mg
11885845 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11846814 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 21123
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez des tests de transfert Western, ELISA ou d’autres méthodes de détection basées sur la biotine à l’aide de ces molécules d’avidine purifiées et marquées HRP, AP ou FITC.
L’avidine provenant de blancs d’œufs de poule est une glycoprotéine qui permet de lier efficacement la biotine, un marqueur fréquemment utilisé pour marquer des anticorps et d’autres échantillons pour les méthodes d’immunodétection. Cette protéine contient quatre sous-unités identiques ayant une masse moléculaire combinée de 67 000 à 68 000 daltons. Chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine, et des études ont montré que le tryptophane et la lysine sont impliqués dans le site de liaison de la biotine. Le séquençage de la sous-unité indique qu’il se compose de 128 acides aminés. L’avidine a un point isoélectrique de 10 à 10,5 et est très soluble dans l’eau et les solutions salines. L’avidine est stable sur une large plage de valeurs de pH et de températures. Une modification chimique profonde a peu d’effet sur l’activité de l’avidine, ce qui la rend utile pour la détection et la purification des protéines. L’avidine pure est un élément essentiel pour certaines méthodes d’immunohistochimie (IHC). Les conjugués de phosphatase alcaline (AP) et de peroxydase de raifort (HRP) de l’avidine sont utiles pour le transfert Western ou la détection ELISA avec des substrats enzymatiques appropriés.
Réactivité croisée : Bactéries, étiquette
Formulation : 2 mg de protéines purifiées (6,4 mg/ml) dans le PBS et sans conservateur ; pH 6,8
Rapport molaire du conjugué actif : 1 mole HRP/mole d’avidine Activité spécifique de l’avidine : 8 µg de biotine liée/mg protéine Activité de la peroxydase : 182 unités/mg de protéines ; une unité est définie comme la quantité de protéines nécessaire pour former 1,0 µmol de purpurogalline à partir de pyrogaline en 20 secondes à 20°C dans la solution suivante : 8 mM de peroxyde d’hydrogène, 14 mM de phosphate de potassium, 0,5 % de pyrogallol, pH 6,0. Le produit n° 21123 est recommandé pour une utilisation dans les applications ELISA, FACS, immunohistochimie et transfert Western. Restauration et stockage : stocker à 4°C jusqu’à ouverture. Effectuez une restauration avec 0,4 ml d’eau distillée ou du tampon de votre choix. Pour le stockage à long terme, congelez le produit non dilué en aliquotes de petit volume. Éviter les congélations et décongélations répétées. Remarque : N’utilisez pas d’azoture de sodium avec ce produit car c’est un inhibiteur de la peroxydase de raifort. Ce produit a été surchargé à 2,2 mg pour assurer la récupération totale du matériau déclaré.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 mg
Molécule cible Biotine
Contenu et stockage Stockage à -20°C. Expédiées à température ambiante.
Spécificité Biotine
Enzymes HRP (Peroxydase de raifort)
Forme Solide
À utiliser avec (application) Transfert Western, ELISA, IHC
Substrate Avidine
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)