Learn More
Thermo Scientific™ Avidin Protein, HRP
Code produit 11885845 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
Conditionnement:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11885845 5 mg 5mg
11846814 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11885845 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29994
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Thermo Scientific™ Pierce Avidin and Conjugates include purified avidin protein from hen egg whites, plus avidin-HRP, avidin-AP and other conjugated forms for use in biotin-based detection methods.
Thermo Scientific™ Pierce Avidin and Conjugates include purified avidin protein from hen egg whites, plus avidin-HRP, avidin-AP and other conjugated forms for use in biotin-based detection methods.
L’avidine provenant de blancs d’œufs de poule est une glycoprotéine qui permet de lier efficacement la biotine, un marqueur fréquemment utilisé pour marquer des anticorps et d’autres échantillons pour les méthodes d’immunodétection. L’avidine pure est un élément essentiel pour certaines méthodes d’immunohistochimie (IHC). Les conjugués de phosphatase alcaline (AP) et de péroxydase de raifort (HRP) de l’avidine sont utiles pour le transfert Western ou la détection ELISA avec des substrats enzymatiques appropriés.
Points clés :
  • Avidine native – Glycoprotéine provenant de blancs d’œufs de poule, 67 kDa, pI égale 10
  • Soluble – La glycosylation et le point isoélectrique rendent l’avidine plus soluble que la streptavidine
  • Abordable – Considérablement moins cher que la streptavidine recombinante
  • Coloration ABC – Avidine généralement préférable à la streptavidine pour les méthodes de coloration du complexe avidine-biotine (ABC) en immunohistochimie (IHC)
  • Protéine pure et conjugués – Sélection de l’avidine pure non conjuguée à utiliser dans la coloration ABC ou les formes de péroxydase ou de phosphatase alcaline pour des dosages sur plaque et membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C. Expédiées à température ambiante.
Spécificité Biotine
Enzymes HRP (Peroxydase de raifort)
Forme Solide
À utiliser avec (application) Transfert Western, ELISA, IHC, ELISA, Immunohistochemistry
Gamme de produits Pierce
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
Molécule cible Biotine
Quantité 5 mg