Learn More
Invitrogen™ Avidin, Texas Red™ conjugate
Code produit 11544137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11544137 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11544137 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A820
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Conjugué d’avidine Texas Red™
Our avidin, Texas Red™ conjugate is a bright, photostable probe with excitation and emission maxima ∼595/615. Avidin is a glycosylated biotin-binding protein that has a basic isoelectric point and is widely used to detect biotinylated probes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Texas Red
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Texas Red