Learn More
AVN-492, MedChemExpress
Code produit 16464726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16464726 100 mg
16440037 50 mg
16426377 5 mg
16403648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16464726 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101924
MedChemExpress AVN-492 is a very specific and highly-selective antagonist with picomolar affinity to 5-HT6R (Ki=91 pM).
AVN-492 is a very specific and highly-selective antagonist with picomolar affinity to 5-HT6R (Ki=91 pM).
Spécification
Nom chimique ou matériau AVN-492
CAS 1220646-23-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H21N5O2S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (278.20 mM)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=C3N(C(C)=C(N(C)C)C(C)=N3)N=C2NC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 359.45
Poids de la formule 359.45
Pourcentage de pureté 99.27%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation