Learn More
Avosentan, MedChemExpress
Code produit 16486358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486358 10 mg
16478947 5 mg
16422477 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16486358 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15195
MedChemExpress Avosentan(Ro 67-0565; SPP-301) is a potent, selective endothelin receptor(ETA receptor) antagonist.
Avosentan(Ro 67-0565
Spécification
Nom chimique ou matériau Avosentan
CAS 290815-26-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H21N5O5S
Quantité 10 mg
Synonyme Ro 67-0565 SPP-301
Informations sur la solubilité DMSO : 6.67 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC(C(NS(C2=NC=C(C=C2)C)(=O)=O)=NC(C3=CC=NC=C3)=N4)=C4OC)C=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 479.51
Poids de la formule 479.51
Pourcentage de pureté 98.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation