Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre à 1 module AVS 370
Product Code. 15346511 Shop All SI Analytics Products
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Viscosimètre
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Unit Size
15346511 Viscosimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15346511 Supplier SI Analytics™ Supplier No. 1056516
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le viscosimètre à 1 module AVS 370 SI Analytics™ offre une combinaison extraordinaire de pression et d’aspiration en fonctionnement.
  • Polymère 1
  • Inclut dans la livraison : Unité de base AVS 370, 1 pièce AVS/SK, 1 pièce VZ 8523, 1 pièce CT 53 HT, 1 pièce CK 300, 1 pièce VZ 8601, 1 pièce VZ 8604, 1 pièce VZ 8606, 1 pièce 8610, 1 pièce VZ 8630, 1 pièce VZ 8571, 1 pièce 8551, 1 pièce 8552
  • Vous offre une plus grande flexibilité et un meilleur ajustement des liquides à examiner
  • Permet l’utilisation d’un module Visco Pump II pour la détection optique d’échantillons transparents ou de la version TC pour les fluides opaques et noirs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Viscosimètre