Learn More
SI Analytics™ Unité de base pour la détection TC AVS™ 470
Code produit 10769064 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
205 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10769064 205 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10769064 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285415708
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’unité de base pour détection TC SI Analytics™ AVS™ 470 est un dispositif de mesure de viscosité qui permet des mesures de l’aspiration et de la pression entièrement indépendant d’un PC.
  • Indépendance et flexibilité
  • Permet de configurer une station de mesure qui satisfait les exigences les plus strictes, même dans des conditions difficiles, par exemple pour surveiller la qualité de la production ou du contrôle dans le secteur des polymères et des huiles minérales
  • Comprend presque tout ce dont vous avez besoin pour prendre des mesures précises et reproductibles
  • Tous les types courants de calcul de la viscosité sont déjà intégrés dans l’appareil ; vous n’avez besoin que du petit clavier à port PS2 pour saisir les données supplémentaires
  • Une imprimante sérielle peut être utilisée pour documenter aisément vos résultats de mesure
  • Connexions électriques : connecteur circulaire avec fermeture à baïonnette pour viscosimètre, connecteur circulaire avec fermeture à baïonnette pour viscosimètre, prise DIN à 4 broches pour viscosimètre TC, connecteur circulaire à 4 broches pour capteur capacitif, connecteur circulaire à 7 broches pour AVS™ 26, avec fermeture à baïonnette
  • RS-232-C : interface à 9 broches pour imprimante sérielle
  • Comprend un modèle ViscoPump III pour la détection TC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de viscosité Pression : 0,35 à 1 800 cST ; aspiration : 0,35 à 5000 cSt
Comprend Affichage LCD
Matériau Boîtier en acier et aluminium
Hauteur (métrique) 205 mm
Longueur (métrique) 320 mm
Largeur (métrique) 255 mm
Précision plusmn; 0,01%
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Tension 90 à 240 V