Learn More
Carbolite™ Étuve de séchage AX
Description
- Température de fonctionnement maximale de 250°C
- Volume de chambre de 30 ou 60 L
- Équipé du régulateur numérique de température PID R38
- Convection par ventilateur pour un chauffage rapide et une excellente uniformité
- Revêtement en acier inoxydable résistant aux produits chimiques
- Deux tablettes réglables en fil plaqué nickel-chrome
- Porte à levier de fermeture et joint en silicone hermétique
- Conforme à la norme de sécurité BS EN 61010-2-010:2003
- Options disponibles (à spécifier au moment de la commande)
- Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
- Minuterie numérique de compte à rebours pour l’arrêt du four
- Jeux de tablettes et de glissières supplémentaires
- Porte verrouillable
- Options basse tension pour utilisation en dessous de 220 V
- Kit de pièces de rechange de routine
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS EN 61010-2-010:2003 |
| Capacité (métrique) | 66 l |
| max. (métrique) | Ambient +30° to 250°C |
| Type | Étuve de séchage |
| Affichage | Numérique |
| Isolation | Low thermal mass insulation |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Charge max. de support | 10 kg/shelf |
| Modèle | AX60 |
| Nbre d’étagères | 2 (Fitted), 6 (Accepted) |
| Afficher plus |