Learn More
Zeiss™ Microscope vertical Axiolab 5
Code produit 17392810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
A-Plan 5X, 10X et 40X
Huile N-Achroplan 10X, 40X, 50X, 100X
N-Achroplan 10X
N-Achroplan 2.5X, 5X, 10X, 40X
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs Conditionnement
17392810 A-Plan 5X, 10X et 40X 1 kit
17322820 N-Achroplan 10X 1 kit
17332820 N-Achroplan 2.5X, 5X, 10X, 40X 1 kit
17117211 Huile N-Achroplan 10X, 40X, 50X, 100X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17392810 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4909800001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9980.25€
    7197.00€ / 1 kits
    Économisez 2783.25€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope vertical compact et ergonomique pour une utilisation en milieu clinique et en laboratoire de routine.Configuré pour la microscopie à fond clair transmise avec un tube photo binoculaire.Combinez ce microscope avec l’Axiocam 208 afin de tirer pleinement parti de la microscopie SMART pour une documentation numérique facile.
  • Axiolab 5 est conçu pour le travail de microscopie de routine qui est effectué tous les jours dans votre laboratoire.Sa conception compacte et ergonomique permet d’économiser de l’espace et facilite la manipulation.
  • Associez-le à la couleur Axiocam 208 pour la microscopie SMART.Concentrez simplement votre échantillon et appuyez sur un seul bouton pour obtenir des images nettes en couleur réelle.
  • L’image numérique ressemblera à ce que vous voyez à travers les pièces oculaires, avec tous les détails et les différences subtiles de couleurs clairement visibles.De plus, Axiolab 5 ajoute automatiquement les informations de mise à l’échelle correctes à vos images.
  • Le corps du microscope est en métal résistant à la poudre, traité à la chaleur et résistant aux réactifs standard utilisés pour la coloration, aux solvants organiques utilisés pour le nettoyage des lentilles et aux désinfectants.
  • Toutes les parties optiques, y compris les objectifs, les pièces oculaires, les lentilles et les prismes, sont dotées d’un revêtement antiréfléchissant et antifongique.
  • Les méthodes de contraste possibles sont le fond clair, le fond sombre, le contraste de phase et la simple polarisation de la lumière transmise.Des mises à niveau de fond clair vers d’autres techniques de contraste de lumière transmise sont disponibles.Avec la fluorescence Axiolab 5 FL également disponible.
  • Le microscope est livré avec une tourelle rotative manuelle avec 5 positions codées, adaptée à la lecture de la position objective pour la fonctionnalité de gestionnaire d’intensité lumineuse et pour les informations d’échelle
  • LED (LED de 10 W offrant une durée de vie prévue de > 60 000 heures) ou illumination halogène 
  • Le microscope offre une économie d’énergie et un temps de vie d’éclairage qui prolonge la fonction Eco-mode, ce qui aborde également les considérations environnementales.Lorsqu’il est actif, votre microscope passe automatiquement en veille après avoir été inactif pendant 15 minutes. 
  • Le microscope permet une gestion active de la lumière avec une intensité lumineuse réglable.Le gestionnaire de lumière convient à tous les types d’objectifs.L’intensité lumineuse est mémorisée par objectif et offre une luminosité uniforme à tous les grossissements, éliminant ainsi les réglages manuels de l’intensité de la lampe lors de la modification des objectifs.
  • Le corps du microscope est équipé de deux “boutons d’image à clipser” intégrés et positionnés de façon ergonomique, à proximité de l’entraînement de mise au point des deux côtés du corps du microscope, afin de minimiser les mouvements de la main et d’assister de manière optimale les utilisateurs gauchers et droitiers.Le “bouton d’image à clipser” permet d’acquérir des images et des vidéos directement à partir du support (avec Axiocam 208/202 en mode autonome et avec Labscope ; avec n’importe quel Axiocam avec ZEN)
  • Le microscope offre une platine mécanique sans rack avec surface anodisée à revêtement rigide, pour un fonctionnement à droite (en option à gauche).La poignée de platine est dotée d’une extension de 15 mm et d’un couple réglable pour garantir une position de travail ergonomique qui réduit la fatigue.Un porte-échantillons double pour un fonctionnement à une main avec levier à ressort à gauche est inclus.
Spécification
Type de condenseur Condenseur Abbe 0.9/1.25 standard
Types d’objectifs A-Plan 5X, 10X et 40X
À utiliser avec (application) Lumière transmise Brightfield