Learn More
Zeiss™ Microscope vertical Axiolab 5 pour la microscopie à fond clair et à contraste de phase en lumière transmise.
Code produit 17302820
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Lumière transmise Brightfield et contraste de phase
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
17302820 Lumière transmise Brightfield et contraste de phase 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17302820 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4909800002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10924.31€
    8096.00€ / 1 kits
    Économisez 2828.31€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope vertical compact et ergonomique pour les travaux de laboratoire de routine.Ce système est configuré pour la microscopie à fond clair et à contraste de phase transmis avec un tube binoculaire photo.Combinez ce microscope avec l’Axiocam 208 afin de tirer pleinement parti de la microscopie SMART pour une documentation numérique facile.
  • Axiolab 5 est conçu pour le travail de microscopie de routine qui est effectué tous les jours dans votre laboratoire.Sa conception compacte et ergonomique permet d’économiser de l’espace et facilite la manipulation.
  • Associez-le à la couleur Axiocam 208 pour la microscopie SMART.Concentrez simplement votre échantillon et appuyez sur un seul bouton pour obtenir des images nettes en couleur réelle.L’image numérique ressemblera à ce que vous voyez à travers les pièces oculaires, avec tous les détails et les différences subtiles de couleurs clairement visibles.De plus, l’Axiolab 5 ajoute automatiquement les informations de mise à l’échelle correctes à vos images. 
  • Le corps du microscope est en métal résistant à la poudre, traité à la chaleur et résistant aux réactifs standard utilisés pour la coloration, aux solvants organiques utilisés pour le nettoyage des lentilles et aux désinfectants.
  • Toutes les parties optiques, y compris les objectifs, les pièces oculaires, les lentilles et les prismes, sont dotées d’un revêtement antiréfléchissant et antifongique.
  • Les méthodes de contraste possibles sont le fond clair, le fond sombre, le contraste de phase et la simple polarisation de la lumière transmise.Des mises à niveau de fond clair vers d’autres techniques de contraste de lumière transmise sont disponibles.Avec la fluorescence Axiolab 5 FL également disponible.
  • Le microscope est livré avec une tourelle rotative manuelle avec 5 positions codées, adaptée à la lecture de la position objective pour la fonctionnalité de gestionnaire d’intensité lumineuse et pour les informations d’échelle
Spécification
À utiliser avec (application) Lumière transmise Brightfield et contraste de phase