Learn More
Zeiss™ Microscope vertical Axioscope 5
Code produit 17352810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’éclairage:
Halogène
LED
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’éclairage Conditionnement
17352810 Halogène 1 kit
17342810 LED 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17352810 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4900400041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13912.50€
    9895.00€ / 1 kits
    Économisez 4017.50€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope vertical flexible idéal pour les examens biomédicaux de routine& recherche. Configurable pour l’environnement clinique. Le système est configuré pour la microscopie à champ lumineux transmise avec un phototube.
  • L’Axioscope 5 est un microscope vertical manuel flexible qui peut être utilisé pour une gamme d’observations de lumière transmise et un modèle de fluorescence est également disponible.
  • Les méthodes de contraste possibles sont le fond clair, le fond noir, le contraste de phase, PlasDIC , DIC, fluorescence,
    et la polarisation de la lumière transmise/réfléchie en fonction de la configuration. Cela permet d'utiliser le microscope pour diverses applications en recherche biologique, en médecine humaine et vétérinaire, en microbiologie et en sciences végétales.& Botanique et médecine légale. 
  • Le corps du microscope est en métal résistant à la poudre, traité à la chaleur et résistant aux réactifs standard utilisés pour la coloration, aux solvants organiques utilisés pour le nettoyage des lentilles et des désinfectants.
  • Toutes les parties optiques, y compris les objectifs, les oculaires, les lentilles, les prismes, sont dotées d’un revêtement anti-réfléchissant et anti-fongique.
  • Le microscope offre une transmission coaxiale z avec une mise au point grossière et fine. Molette de mise au point fine à gauche et à droite. Plage de mise au point : 24 mm. Le microscope comprend une butée de mise au point réglable. La mise au point grossière offre des mouvements de 4 mm/rotation, la mise au point fine est μlivrée avec 400 m/rotation et une graduation en micromètres (4 μm).
  • Le microscope est livré avec un nez rotatif manuel à 6 positions codées, permettant de lire la position de l’objectif pour la fonctionnalité de gestion de l’intensité lumineuse et pour les informations de mise à l’échelle.
  • Le microscope est doté d’une fonction Eco-mode qui permet d’économiser de l’énergie et de prolonger la durée de vie de l’éclairage. Lorsqu’elle est active, votre microscope se met automatiquement en veille après 15 minutes d’inactivité. Un clic sur n’importe quel bouton permet de remettre instantanément le système de microscope en marche.
  • Le corps du microscope est équipé de deux dispositifs intégrés et ergonomiques. “boutons d'image instantanée” à proximité du mécanisme de mise au point des deux côtés du corps du microscope afin de minimiser les mouvements de la main et d'offrir une prise en charge optimale aux utilisateurs gauchers et droitiers. Le “bouton de capture d'image” permet d'acquérir des images et des vidéos directement depuis le trépied (avec l'Axiocam 208/202 en mode autonome et avec Labscope ; avec n'importe quelle Axiocam avec ZEN ).
  • Le microscope offre une platine mécanique sans rack avec surface anodisée à revêtement rigide, pour un fonctionnement à droite (en option à gauche). La poignée de platine est dotée d’une extension de 15 mm et d’un couple réglable pour garantir une position de travail ergonomique qui réduit la fatigue. 
  • L’éclairage de la lumière transmise est une LED intégrée de 10W à haute luminosité et à lumière blanche codée. Elle fournit une intensité lumineuse suffisante, même pour les applications exigeantes en lumière ou les techniques de contraste, comme le fond noir. La LED de 10 W est également avantageuse pour les installations de discussion/co-observation multiples, où elle peut prendre en charge plus de 11 co-observateurs. L'indice de rendu des couleurs très élevé de > 95 de cette LED offre une observation d'échantillon à haute fidélité des couleurs. La LED de 10 W offre une durée de vie prévue de > 60 000 heures d'utilisation et est livré avec un bloc d'alimentation intégré dans le socle.
  • Ce même support est également compatible avec l'éclairage halogène et permet de monter en option
    une lampe halogène de 100 W avec alimentation externe à la place de la LED.
  • Le microscope permet une gestion active de la lumière avec une intensité lumineuse réglable. L'intensité lumineuse est mémorisée pour chaque objectif et assure une luminosité uniforme à tous les grossissements, éliminant ainsi les réglages manuels de l'intensité de la lampe lors
    du changement d'objectif.
  • Le microscope utilise pleinement Koehler éclairage avec des outils intégrés pour Koehler le microscope. Le microscope fonctionne généralement avec un Abbe ou condenseur de sous-étage achromatique et aplanétique comprenant un diaphragme à iris. La hauteur du condenseur et la butée de hauteur peuvent être réglées et fixées.
Spécification
Type d’éclairage Halogène
À utiliser avec (application) Lumière transmise Brightfield