Learn More
Zeiss™ Microscope vertical Axioscope 5
Code produit 17362810
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Lumière transmise Brightfield et DIC
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
17362810 Lumière transmise Brightfield et DIC 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17362810 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4900400048000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45190.00€
    30494.00€ / 1 kits
    Économisez 14696.00€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope vertical flexible idéal pour les examens biomédicaux de routine& recherche. Configurable pour l’environnement clinique. Le système est configuré pour la transmission en champ clair.& Microscopie DIC avec tube photosensible. À utiliser en combinaison avec la caméra Axiocam 208 couleur pour un système de microscope autonome intelligent.
  • L’Axioscope 5 est un microscope vertical manuel flexible qui peut être utilisé pour une gamme d’observations de lumière transmise et un modèle de fluorescence est également disponible. Les méthodes de contraste possibles sont le fond clair, le fond noir, le contraste de phase, PlasDIC , DIC, fluorescence,
    et la polarisation de la lumière transmise/réfléchie en fonction de la configuration. Cela permet d'utiliser le microscope pour diverses applications en recherche biologique, en médecine humaine et vétérinaire, en microbiologie et en sciences végétales.& Botanique et médecine légale.
  • Le corps du microscope est en métal résistant à la poudre, traité à la chaleur et résistant aux réactifs standard utilisés pour la coloration, aux solvants organiques utilisés pour le nettoyage des lentilles et des désinfectants.
  • Toutes les parties optiques, y compris les objectifs, les oculaires, les lentilles, les prismes, sont dotées d’un revêtement anti-réfléchissant et anti-fongique.
  • Le microscope offre une transmission coaxiale z avec une mise au point grossière et fine. Molette de mise au point fine à gauche et à droite. Plage de mise au point : 24 mm. Le microscope comprend une butée de mise au point réglable. La mise au point grossière offre des mouvements de 4 mm/rotation, la mise au point fine est μlivrée avec 400 m/rotation et une graduation en micromètres (4 μm).
  • Le microscope est livré avec un nez rotatif manuel à 6 positions codées, permettant de lire la position de l’objectif pour la fonctionnalité de gestion de l’intensité lumineuse et pour les informations de mise à l’échelle.
  • Le microscope est doté d’une fonction Eco-mode qui permet d’économiser de l’énergie et de prolonger la durée de vie de l’éclairage. Lorsqu’elle est active, votre microscope se met automatiquement en veille après 15 minutes d’inactivité. Un clic sur n’importe quel bouton permet de remettre instantanément le système de microscope en marche.
  • Le corps du microscope est équipé de deux dispositifs intégrés et ergonomiques. “boutons d'image instantanée” à proximité du mécanisme de mise au point des deux côtés du corps du microscope afin de minimiser les mouvements de la main et d'offrir une prise en charge optimale aux utilisateurs gauchers et droitiers. Le bouton de capture d'image permet d'acquérir des images et des vidéos directement depuis le trépied (avec l'Axiocam 208/202 en mode autonome et avec Labscope ; avec n'importe quelle Axiocam avec ZEN ).
Spécification
À utiliser avec (application) Lumière transmise Brightfield et DIC