Learn More
Carl Zeiss™ Microscope inversé Axio Vert.A1
Descripción
- Polyvalent : toutes les techniques de contraste standard, y compris DIC
- HAL à champ lumineux transmis
- Contraste de phase (Ph1)
- Adaptées à une grande variété d’applications biomédicales et de matériaux.
Especificaciones
Especificaciones
| Comprend | Kit de protection contre la poussière |
| Type de condenseur | Condenseur LD 0,4 pour coulisseau |
| À utiliser avec (application) | Une variété d’applications bénéficiant de techniques de contraste. |
| Eyepiece | PL 10x/23 Br. Foc. |
| Type d’éclairage | Halogène |
| Type de produit | Microscope inversé |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?