Learn More
Carl Zeiss™ Microscope inversé à LED Axio Vert.A1 FL
Code produit 12838065
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec LED à fond clair de lumière transmise, LED à épi-fluorescence et Ph1 à contraste de phase avec phototube intermédiaire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12838065 À utiliser avec LED à fond clair de lumière transmise, LED à épi-fluorescence et Ph1 à contraste de phase avec phototube intermédiaire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12838065 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4912370014000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microscope inversé compact idéal pour la recherche de routine.Ce système est configuré pour le champ lumineux transmis, le contraste de phase et l’épi-fluorescence (470 nm).Le système est équipé d’un tube intermédiaire pour permettre l’ajout d’une caméra.
  • L’Axio Vert.A1 est un microscope inversé idéal pour la recherche de routine avancée et est le seul système de sa classe avec une telle gamme de caractéristiques, mais encore suffisamment compact pour reposer directement à côté de votre incubateur.Le système offre la flexibilité ultime et toutes les techniques de contraste standard, y compris le fond clair, le contraste de phase, la plasDIC, l’iHMC, le DIC et l’épi-fluorescence sont disponibles.
  • Le système a été conçu avec une ergonomie et une facilité d’utilisation à l’esprit.Que vous soyez assis ou debout, utilisez simplement des pièces intermédiaires pour travailler confortablement en position verticale.Le tube ergo vous permet d’incliner les oculaires autant que nécessaire.Vous pouvez toujours visualiser vos échantillons facilement.Grâce à la conception ergonomique de toutes les pièces de fonctionnement, vos tâches courantes et vos flux de travail seront plus faciles.
  • L’Axio Vert.A1 offre un éclairage par halogène ou LED pour la lumière transmise.Il existe ensuite deux options pour l’épi-fluorescence : l’Axio Vert.A1 FL-LED avec LED intégrées ou l’Axio Vert.A1 Fl avec la possibilité d’utiliser une source de lumière externe pour la fluorescence afin de donner plus de flexibilité.
  • Les accessoires disponibles avec l’Axio Vert.A1 sont vastes et comprennent plusieurs tubes binoculaires, des ports de documentation et des accessoires pour l’espace infini.Il existe une gamme d’options pour les platines avec inserts disponibles pour une gamme d’échantillons.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour LED de lumière transmise à champ lumineux, LED à épifluorescence et contraste de phase Ph1 avec phototube intermédiaire