Learn More
Thermo Scientific Chemicals Axitinib
Code produit 16554394 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16554394 250 mg 250mg
16544394 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16554394 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463802500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 319460-85-0 | C22H18N4OS | 386.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 319460-85-0
Formule moléculaire C22H18N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 386.47
Clé InChI RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
Nom IUPAC N-méthyl-2-({3-[(1E)-2-(pyridine-2-yl)éthényl]-1H-indazol-6-yl}sulfanyl)benzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1SC1=CC=C2C(NN=C2\C=C\C2=CC=CC=N2)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Axitinib
Point de fusion 226.0°C to 228.0°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, dimethylsulfoxide
Poids de la formule 386.47
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Axitinib
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-({ 3-[(E)-2-pyridin-2-ylvinyl]-1H-indazol-6-yl} thio)benzamide