Learn More
Axitinib, MedChemExpress
Code produit 16469666
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469666 50 mg
16460916 200 mg
16454406 100 mg
16441526 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16469666 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10065
MedChemExpress Axitinib is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.1, 0.2, 0.1-0.3, 1.6 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 and PDGFRβ, respectively.
Axitinib is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 0.1, 0.2, 0.1-0.3, 1.6 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 and PDGFRβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Axitinib
Forme physique Solid
CAS 319460-85-0
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H18N4OS
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme AG-013736
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (53.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(SC2=CC3=C(C(/C=C/C4=CC=CC=N4)=NN3)C=C2)C=CC=C1)NC
Poids moléculaire (g/mol) 386.47
Poids de la formule 386.47
Pourcentage de pureté 98.21%
Qualité Research