Learn More
Axitinib tétrahydro-2H-pyrane, TRC
Code produit 30345291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30345291 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345291 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79513510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Axitinib Tetrahydro-2H-pyran
CAS 885126-35-2
Formule moléculaire C27 H26 N4 O2 S
Quantité 10 mg
Synonyme Benzamide, N-methyl-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-yl]thio]- (9CI, ACI), N-Methyl-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C27H26N4O2S/c1-28-27(32)22-9-2-3-10-25(22)34-20-13-14-21-23(15-12-19-8-4-6-16-29-19)30-31(24(21)18-20)26-11-5-7-17-33-26/h2-4,6,8-10,12-16,18,26H,5,7,11,17H2,1H3,(H,28,32)/b15-12+
SMILES CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)nn(C5CCCCO5)c3c2
Nom IUPAC N-méthyl-2-[1-(oxan-2-yl)-3-[(E)-2-pyridin-2-yléthényl]indazol-6-yl]sulfanylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 470.586
Poids de la formule 470.178