Learn More
Axygen™ Pointes universelles de pipettes de 1000 μl : Large alésage
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
- Les pointes à large alésage de 0,065 po (1,6 mm) sont idéales pour le pipetage des matières visqueuses, de l’ADN génomique ou des cultures cellulaires délicates
- Gamme de volumes : 100 à 1000 μL
- Disponibles en vrac ou en rack
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 à 1 000μ L |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ni inhibiteurs de PCR |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Orifice génomique/large, Universal |
| Conditionnement | En vrac |
| À utiliser avec (équipement) | Universelle |
| Afficher plus |