Learn More
Axygen™ Bouchons plats pour tubes PCR à 12 barrettes
Code produit 12726879 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12726879 0,2 ml 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12726879 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR12FCPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.84€
    291.01€ / 800 pièces
    Économisez 13.83€
    4% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Pour une utilisation avec les barrettes de tubes PCR Axygen (voir PCR-0212-C). Fabriqué en PP vierge pur à 99,9 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 80/boîte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Tubes PCR 12 barrettes et microplaques PCR 96 puits
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bouchon plat
Format Bande
Type de produit Bouchon plat pour tube PCR à 12 barrettes