Learn More
Axygen™ Peigne à 12 puits, pour cuve d’électrophorèse de 7 cm
Code produit 15533167 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) unitSize
15533167 1 mm 1 unité
15543167 1,5 mm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15533167 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur HGB712MC1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour la cuve d’éléctrophorèse horizontale de 7 cm
  • Peignes : 1 x 12 puits compatibles multicanaux, 1 mm d’épaisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Boîte de gel, 7 cm
Épaisseur (impériale) 0.03 po
Épaisseur (métrique) 1 mm