Learn More
Axygen™ Pointes de pipette universelles de 200 μl : 200 μl, biseautés
Code produit 12126880 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Jaune
Transparent
Format:
En vrac
Portoir à charnières
Portoir, 5 x 96
Rack
Rack empilé
Conditionnement:
1000 pièces
20000 pièces
4800 pièces
960 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Couleur Format Conditionnement
12126880 Non stérile Jaune En vrac 1000 pièces
11376144 Non stérile Transparent En vrac 1000 pièces
12591288 Non stérile Transparent Portoir, 5 x 96 -
12669595 Non stérile Transparent Portoir à charnières -
12687215 Stérile Transparent Portoir à charnières 960 pièces
12083859 Stérile Transparent Portoir à charnières 4800 pièces
12521298 Stérile Jaune Rack empilé 4800 pièces
12783109 Stérile Jaune Rack 4800 pièces
12677385 Stérile Jaune Rack 960 pièces
12571358 Non stérile Jaune En vrac 20000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12126880 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur T200Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.16€
    29.05€ / 1000 pièces
    Économisez 2.11€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux.
  • La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
  • Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 in (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
  • Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
  • Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
  • L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
  • Également disponible avec la gamme Maxymum Recovery, ce qui permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
Informations sur la commande
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200μ L
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Modèle T-200-Y
Certifications/Conformité Conforme à la norme EN ISO 13485, conforme à la BSE/TSE, non pyrogénique, USP testé de classe VI, sans ADN humain, sans DNase/RNase, contrôle qualité testé
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
Format En vrac
Type de pointe Biseauté, Universal
Quantité 1000/Pk., 20 Pk./Cs.
Type de produit Pointes de pipettes
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui