Learn More
Axygen™ Pointes universelles de pipettes de 200 μl : 200 μ l, large orifice
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsDescription
Les pointes universelles Axygen™ sont conçues pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques. Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
(Il s’agit du remplacement suggérée pour T-205-WB-C-L)
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase.
- Apyrogènes
- Large orifice
Informations sur la commande
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200μ L |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Orifice génomique/large, Universal |
| À utiliser avec (équipement) | Universelle |
| Matériau | Polypropylène |