Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 48 puits
Solution spécialement conçue pour s’adapter à la plupart des thermocycleurs
Marque: Axygen™ PCR-48-C
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.82000kg
Description
- Volume du puits à ras bord : 350 μl, volume utile : 300 μl, volume avec AxyMat : 240 μl
Spécification
Exempt de RNase, de DNase et d’ADN | |
Sans couvercle | |
Transparent | |
48 | |
Rond | |
50/carton |
Étalon | |
6 x 8 | |
PP | |
Non stérile | |
PCR | |
10/boîte |