Learn More
Axygen™ Peigne à 5 puits, pour boîte pour gel 7 cm
Code produit 15573167 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1.5 mm
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) unitSize
15573167 1.5 mm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15573167 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur HGB7515
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour la cuve d’éléctrophorèse horizontale de 7 cm
  • Peignes : 1 x 5 puits, 1,5mm d’épaisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Boîte de gel, 7 cm
Type Peigne à 5 puits
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Épaisseur (impériale) 0,05 in
Épaisseur (métrique) 1.5 mm
Épaisseur (métrique) des dents 1.5 mm