Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 50 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo384
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
- Format des pointes : 96 pointes
- Plage de volume de la pointe : 20 μ l à 250 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non stériles ou stériles
- surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ - Tête compatible : 96LT, 8LT
- Format de rack : ANSI, SLAS
- Les portoirs de tubes sont en PP
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
| À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation, Rond |
| Conditionnement | En rack |
| Afficher plus |