Learn More
Axygen™ Microtubes à centrifuger en PP Snaplock de 5 ml
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
Axygen Les tubes à microcentrifuger MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. Axygen Maxymum Recovery™ Des options de surface et stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est muni d'un orifice de perçage en son centre. Des tubes à microcentrifuger sans bouchon sont disponibles pour certaines tailles.
- Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- La force G maximale est de 14 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
- Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Homopolymère |
| Nb par paquet | 250/Bte |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Forme du fond | Cylindrique |
| Afficher plus |