Learn More
Axygen™ 96 puits à fond en V transparent 600 μPlaque à puits profonds en polypropylène, stérile, emballée individuellement
Code produit 12567837 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12567837 Transparent 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12567837 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PDW500CSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.18€
    151.81€ / 25 pièces
    Économisez 7.37€
    4% de réduction
Expédition estimée: 16-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Plaques rectangulaires en polypropylène à 96 puits profonds ; spécialement conçues pour le criblage à haut débit, la collecte d'échantillons, le stockage de composés, les bibliothèques de composés et les applications de chimie combinatoire.
  • Plaques rectangulaires en polypropylène à 96 puits profonds ; spécialement conçues pour le criblage à haut débit, la collecte d'échantillons, le stockage de composés, les chimiothèques et les applications de chimie combinatoire.
  • Volume : 600 μL
  • Couleur claire.
  • Forme du puits : Rond ; SBS Empreinte
  • Pré-stérilisé ; Emballage individuel
  • Certifié sans RNase, DNase et pyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Conformité ANSI, SLAS 1-2004
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 600 μL
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons, chambres de culture in vitro et stockage à long terme
FCR max. 4000 ×g
Nbre par carton 25
Nb par paquet 5
Quantité 25/boîte
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.