Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits 100 μl
Code produit 10834221 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10834221 Blanc 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10834221 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR96LC480WNF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    270.72€ / 50 pièces
    Économisez 68.28€
    20% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR à 96 puits 100 μl Corning™ Axygen™ sont spécifiquement conçues pour être compatibles av
La microplaque PCR à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter au système Roche LightCycler 480. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Grille alphanumérique imprimée pour faciliter l’identification des puits.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Aucun code-barres
    Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Blanc
    Type de produit PCR Microplate
    À utiliser avec (équipement) Cycleur de lumière Roche 480
    Matériau Polypropylène
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Comprend Grille alphanumérique imprimée
    Nbre par carton 50/carton
    Nb par paquet 10/boîte